2-Nitro-m-cresol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5116-10G OR5116-50G OR5116-25G OR5116-100G
APOSOR5116-10GEA 22 EUR
APOSOR5116-10G APOSOR5116-50G APOSOR5116-25G APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-cresol
2-Nitro-m-cresol
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 106…108 °C/9,5mmHg
Smeltpunt: 35…39 °C
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007125
CAS nummer: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9