1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51176-25G OR51176-5G
APOSOR51176-25GEA 366 EUR
APOSOR51176-25G APOSOR51176-5G
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin 97%
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin
Formule: C₅H₆I₂N₂O₂
Smeltpunt: 198 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00020867
CAS nummer: 2232-12-4
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II