3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51179-1G
OR51179-250MG
APOSOR51179-1GEA
226
EUR
APOSOR51179-1G
APOSOR51179-250MG
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule:
C₁₀H₇ClO₃S Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00448910 CAS nummer: 310390-60-4 |