1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-[4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]aniline, 4-(4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)aniline
OR5129-25G OR5129-5G
APOSOR5129-25GEA 606 EUR
APOSOR5129-25G APOSOR5129-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Formule: C₁₇H₂₁N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02071496
CAS nummer: 74852-62-3