5-Chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Chloro-2-oxindole
OR51359-1G OR51359-25G OR51359-5G
APOSOR51359-1GEA 22 EUR
APOSOR51359-1G APOSOR51359-25G APOSOR51359-5G
5-Chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on 95%
5-Chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191927
CAS nummer: 17630-75-0