1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5138-1G OR5138-5G
APOSOR5138-1GEA 58.4 EUR
APOSOR5138-1G APOSOR5138-5G
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Formule: C₁₂H₁₇N₃O
Smeltpunt: 144…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01365904
CAS nummer: 92394-00-8