1,4-Dimethylpiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5144-100G OR5144-1KG OR5144-500G
APOSOR5144-100GEA 51.2 EUR
APOSOR5144-100G APOSOR5144-1KG APOSOR5144-500G
1,4-Dimethylpiperazine
1,4-Dimethylpiperazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Kookpunt: 131…132 °C/750mmHg
Smeltpunt: –1 °C
Dichtheid: 0,844 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006156
CAS nummer: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II