1-tert-Butylpiperazine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5147-1G OR5147-5G
APOSOR5147-1GEA 32.2 EUR
APOSOR5147-1G APOSOR5147-5G
1-tert-Butylpiperazine 98+%
1-tert-Butylpiperazine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142.24 g/mol
Kookpunt: 66…75 °C/12mmHg
Smeltpunt: 32…40 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00049359
CAS nummer: 38216-72-7