cis-2,6-Dimethylpiperazine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5153-100G OR5153-25G OR5153-5G
APOSOR5153-100GEA 130 EUR
APOSOR5153-100G APOSOR5153-25G APOSOR5153-5G
cis-2,6-Dimethylpiperazine 98+%
cis-2,6-Dimethylpiperazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Kookpunt: 162 °C
Smeltpunt: 108…111 °C
Vlampunt: 45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772435
CAS nummer: 21655-48-1
EINECS: 203-588-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III