3-Chloro-p-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5157-100G OR5157-25G OR5157-10G
APOSOR5157-100GEA 87.6 EUR
APOSOR5157-100G APOSOR5157-25G APOSOR5157-10G
3-Chloro-p-toluic acid 97%
3-Chloro-p-toluic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045841
CAS nummer: 5162-82-3