4-(Methylsulphonyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5161-100G OR5161-25G
APOSOR5161-100GEA 48.3 EUR
APOSOR5161-100G APOSOR5161-25G
4-(Methylsulphonyl)aniline
4-(Methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₉NO₂S
Smeltpunt: 133…138 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00025353
CAS nummer: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8