Cyclohexanemethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
OR5167-25G OR5167-100G
APOSOR5167-25GEA 191 EUR
APOSOR5167-25G APOSOR5167-100G
Cyclohexanemethylamine 95%
Cyclohexanemethylamine
Formule: C₇H₁₅N
MW: 113.2 g/mol
Kookpunt: 159…163 °C
Smeltpunt: –8 °C
Dichtheid: 0.871 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001520
CAS nummer: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
UN: 2734
ADR: 8+3 II