2,2':5',2''-Terthiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51731-100G OR51731-25G
APOSOR51731-100GEA 0 EUR
APOSOR51731-100G APOSOR51731-25G
2,2':5',2''-Terthiophene 98%
2,2':5',2''-Terthiophene
Formule: C₁₂H₈S₃
Kookpunt: 160 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00012167
CAS nummer: 1081-34-1