2-Acetyl-5-bromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51752-10G OR51752-1G OR51752-5G
APOSOR51752-10GEA 81.8 EUR
APOSOR51752-10G APOSOR51752-1G APOSOR51752-5G
2-Acetyl-5-bromopyridine
2-Acetyl-5-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974523
CAS nummer: 214701-49-2