Galluszuur, anhydrous 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
OR51754-1KG OR51754-250G OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA 95 EUR
APOSOR51754-1KG APOSOR51754-250G APOSOR51754-5KG
Galluszuur, anhydrous 99%
Galluszuur
Formule: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Kookpunt: 501
Smeltpunt: 251 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1.694 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002510
CAS nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366