Ftaalzuuranhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR51756-100G
OR51756-1KG
OR51756-500G
APOSOR51756-100GEA
30.8
EUR
APOSOR51756-100G
APOSOR51756-1KG
APOSOR51756-500G
Ftaalzuuranhydride
Ftaalzuuranhydride
Formule:
C₈H₄O₃ Kookpunt: 284 °C Smeltpunt: 131…134 °C Dichtheid: 1,53 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005918 CAS nummer: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 |