6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51757-1G OR51757-5G
APOSOR51757-1GEA 24.6 EUR
APOSOR51757-1G APOSOR51757-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Formule: C₆H₄ClNO
Smeltpunt: 68…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832941
CAS nummer: 54087-03-5