5-Hydroxypicolinaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51764-250MG OR51764-1G OR51764-5G
APOSOR51764-250MGEA 22 EUR
APOSOR51764-250MG APOSOR51764-1G APOSOR51764-5G
5-Hydroxypicolinaldehyde 98%
5-Hydroxypicolinaldehyde
Formule: C6H5NO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697538
CAS nummer: 31191-08-9