Methyl-5-hydroxypicolinate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51766-1G OR51766-5G
APOSOR51766-1GEA 29.2 EUR
APOSOR51766-1G APOSOR51766-5G
Methyl-5-hydroxypicolinate 95+%
Methyl-5-hydroxypicolinate
Formule: C₇H₇NO₃
Smeltpunt: 191…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05256426
CAS nummer: 30766-12-2