Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51771-1G OR51771-10G OR51771-5G
APOSOR51771-1GEA 99.3 EUR
APOSOR51771-1G APOSOR51771-10G APOSOR51771-5G
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-3-hydroxyisonicotinate
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661299
CAS nummer: 10128-72-0