4-Methylpyridin-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51773-1G OR51773-5G OR51773-10G
APOSOR51773-1GEA 112 EUR
APOSOR51773-1G APOSOR51773-5G APOSOR51773-10G
4-Methylpyridin-3-ol
4-Methylpyridin-3-ol
Formule: C₆H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114227
CAS nummer: 1121-19-3