4-Methoxypyridin-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51782-1G OR51782-250MG OR51782-100MG
APOSOR51782-1GEA 187 EUR
APOSOR51782-1G APOSOR51782-250MG APOSOR51782-100MG
4-Methoxypyridin-3-ol
4-Methoxypyridin-3-ol
Formule: C₆H₇NO₂
Smeltpunt: 143…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044354
CAS nummer: 153199-54-3