6-Nitro-m-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR51790-25G OR51790-5G
APOSOR51790-25GEA 83.8 EUR
APOSOR51790-25G APOSOR51790-5G
6-Nitro-m-toluidine
6-Nitro-m-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Smeltpunt: 110…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007814
CAS nummer: 578-46-1
EINECS: 209-423-7
UN: 2660
ADR: 6.1,III