2-Methylterephthalic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-1,4-benzenedicarboxylic acid
OR51802-250MG OR51802-1G OR51802-5G
APOSOR51802-250MGEA 26.3 EUR
APOSOR51802-250MG APOSOR51802-1G APOSOR51802-5G
2-Methylterephthalic acid 98%
2-Methylterephthalic acid
Formule: C₉H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835103
CAS nummer: 5156-01-4