5-Bromo-2-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 29.2 EUR
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Bromo-2-iodoaniline
5-Bromo-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Smeltpunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09753734
CAS nummer: 64085-52-5