3'-Iodoacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR51806-100G
OR51806-25G
APOSOR51806-100GEA
217
EUR
APOSOR51806-100G
APOSOR51806-25G
3'-Iodoacetophenone
3'-Iodoacetophenone
Formule:
C₈H₇IO Kookpunt: 107 °C/0,75mmHg Dichtheid: 1,767 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060283 CAS nummer: 14452-30-3 |