5-Bromo-2-chloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5181-100G OR5181-25G
APOSOR5181-100GEA 68.7 EUR
APOSOR5181-100G APOSOR5181-25G
5-Bromo-2-chloropyridine 98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Smeltpunt: 65…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318951
CAS nummer: 53939-30-3