4'-Ethynylacetophenone 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51810-10G OR51810-1G OR51810-5G
APOSOR51810-10GEA 616 EUR
APOSOR51810-10G APOSOR51810-1G APOSOR51810-5G
4'-Ethynylacetophenone 94%
4'-Ethynylacetophenone
Formule: C₁₀H₈O
Smeltpunt: 68…71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04974025
CAS nummer: 42472-69-5