2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5182-100G OR5182-10G OR5182-25G
APOSOR5182-100GEA 60 EUR
APOSOR5182-100G APOSOR5182-10G APOSOR5182-25G
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Smeltpunt: 65…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234006
CAS nummer: 40473-01-6