4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51829-1G OR51829-5G
APOSOR51829-1GEA 21.7 EUR
APOSOR51829-1G APOSOR51829-5G
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Formule: C₁₉H₁₅O₂P
Smeltpunt: 157…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00407264
CAS nummer: 2129-31-9