L(-)-Malic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR51833-2.5KG
OR51833-10KG
APOSOR51833-2.5KGEA
264
EUR
APOSOR51833-2.5KG
APOSOR51833-10KG
L(-)-Malic acid 99%
L(-)-Malic acid
Formule:
C₄H₆O₅ Smeltpunt: 101…103 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064213 CAS nummer: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 |