2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5184-5G OR5184-1G OR5184-25G
APOSOR5184-5GEA 0 EUR
APOSOR5184-5G APOSOR5184-1G APOSOR5184-25G
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
Smeltpunt: 66…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02685670
CAS nummer: 19646-07-2