2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Benzyloxy)ethanamine, 2-(Benzyloxy)ethylamine
OR51851-1G OR51851-25G OR51851-5G
APOSOR51851-1GEA 115 EUR
APOSOR51851-1G APOSOR51851-25G APOSOR51851-5G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00235180
CAS nummer: 38336-04-8
UN: 3267
ADR: 8,III