2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51854-100G OR51854-25G OR51854-5G OR51854-500G
APOSOR51854-100GEA 373 EUR
APOSOR51854-100G APOSOR51854-25G APOSOR51854-5G APOSOR51854-500G
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
Formule: C₈H₆Br₄
Smeltpunt: 254…256 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010353
CAS nummer: 23488-38-2
EINECS: 245-688-5