2-Bromo-3-chloroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR51860-5G OR51860-1G OR51860-25G
APOSOR51860-5GEA 32.2 EUR
APOSOR51860-5G APOSOR51860-1G APOSOR51860-25G
2-Bromo-3-chloroaniline 98%
2-Bromo-3-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.4700 g/mol
Smeltpunt: 41…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699543
CAS nummer: 96558-73-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III