2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51862-1G OR51862-5G OR51862-25G
APOSOR51862-1GEA 22 EUR
APOSOR51862-1G APOSOR51862-5G APOSOR51862-25G
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044843
CAS nummer: 74317-85-4