2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR51867-1G OR51867-5G OR51867-10G
APOSOR51867-1GEA 22 EUR
APOSOR51867-1G APOSOR51867-5G APOSOR51867-10G
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425186
CAS nummer: 1835-02-5
UN: 1759
ADR: 8,III