Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51873-1G OR51873-25G OR51873-5G
APOSOR51873-1GEA 49.7 EUR
APOSOR51873-1G APOSOR51873-25G APOSOR51873-5G
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09954957
CAS nummer: 99548-55-7