1-Chloro-2-iodoethane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51875-1G OR51875-5G
APOSOR51875-1GEA 71.6 EUR
APOSOR51875-1G APOSOR51875-5G
1-Chloro-2-iodoethane
1-Chloro-2-iodoethane
Formule: C₂H₄ClI
Kookpunt: 61…62 °C
Dichtheid: 2,088 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041453
CAS nummer: 624-70-4