N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51876-100G OR51876-25G OR51876-5G
APOSOR51876-100GEA 871 EUR
APOSOR51876-100G APOSOR51876-25G APOSOR51876-5G
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Formule: C₁₃H₂₉NO₃S
Smeltpunt: 212…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036912
CAS nummer: 15178-76-4