(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51885-25G OR51885-5G
APOSOR51885-25GEA 76 EUR
APOSOR51885-25G APOSOR51885-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formule: C₆H₁₂O₃
Kookpunt: 72…73 °C
Dichtheid: 1,062 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003213
CAS nummer: 14347-78-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable