3-Nitrophenylhydrazinium chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5189-25G OR5189-5G
APOSOR5189-25GEA 66.2 EUR
APOSOR5189-25G APOSOR5189-5G
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
Formule: C₆H₈ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012939
CAS nummer: 636-95-3
EINECS: 211-270-6