N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51891-25G OR51891-5G OR51891-100G
APOSOR51891-25GEA 22 EUR
APOSOR51891-25G APOSOR51891-5G APOSOR51891-100G
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNO
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043377
CAS nummer: 29601-98-7