Ethyl-2-methylacetoacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51898-100G OR51898-25G
APOSOR51898-100GEA 39.5 EUR
APOSOR51898-100G APOSOR51898-25G
Ethyl-2-methylacetoacetate
Ethyl-2-methylacetoacetate
Formule: C₇H₁₂O₃
Kookpunt: 187 °C
Dichtheid: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009164
CAS nummer: 609-14-3
EINECS: 210-179-9