Benzyl nicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51903-250G OR51903-50G OR51903-1KG
APOSOR51903-250GEA 117 EUR
APOSOR51903-250G APOSOR51903-50G APOSOR51903-1KG
Benzyl nicotinate 98%
Benzyl nicotinate
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Kookpunt: 177 °C/8,25mmHg
Smeltpunt: 24 °C
Dichtheid: 1,165 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023584
CAS nummer: 94-44-0