2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51912-10G OR51912-5G OR51912-1G OR51912-250MG
APOSOR51912-10GEA 0 EUR
APOSOR51912-10G APOSOR51912-5G APOSOR51912-1G APOSOR51912-250MG
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₅H₇ClN₂O₂
Smeltpunt: 218…222 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012698
CAS nummer: 3251-69-2
EINECS: 221-840-6