Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51913-10G OR51913-1G OR51913-5G
APOSOR51913-10GEA 443 EUR
APOSOR51913-10G APOSOR51913-1G APOSOR51913-5G
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95+%
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Smeltpunt: 216…218 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863732
CAS nummer: 24782-43-2