(3-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51916-100G OR51916-25G OR51916-5G
APOSOR51916-100GEA 152 EUR
APOSOR51916-100G APOSOR51916-25G APOSOR51916-5G
(3-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
(3-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800679
CAS nummer: 53088-68-9