4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51918-1G OR51918-25G OR51918-5G
APOSOR51918-1GEA 22 EUR
APOSOR51918-1G APOSOR51918-25G APOSOR51918-5G
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅HCl₂N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08460393
CAS nummer: 5305-45-3