4-Nitro-m-anisic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
OR5192-100G OR5192-25G OR5192-5G
APOSOR5192-100GEA 110 EUR
APOSOR5192-100G APOSOR5192-25G APOSOR5192-5G
4-Nitro-m-anisic acid
4-Nitro-m-anisic acid
Formule: C₈H₇NO₅
Smeltpunt: 233…235 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007353
CAS nummer: 5081-36-7